Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,3,4,4,5,6,6-Octafluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid, 3,5,6-Trichlorooctafluorohexanoic acid
PC6853-25G PC6853-5G
APOSPC6853-25GEA 911 EUR
APOSPC6853-25G APOSPC6853-5G
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid 95%
Perfluoro-3,5,6-trichlorohexanoic acid
Formula: C₆HCl₃F₈O₂
MW: 363.417 g/mol
Pto. Ebullición: 133…135 °C (20 mm Hg)
Densidad: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236081
Núm. CAS: 2106-54-9
UN: 3265
ADR: 8 II