Bromofluoroacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6862-1G PC6862-5G
APOSPC6862-1GEA 133 EUR
APOSPC6862-1G APOSPC6862-5G
Bromofluoroacetic acid 97%
Bromofluoroacetic acid
Formula: C₂H₂BrFO₂
Pto. Ebullición: 98…99 °C (29 mm Hg)
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784239
Núm. CAS: 359-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III