2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6866-10G PC6866-25G PC6866-5G
APOSPC6866-10GEA 379 EUR
APOSPC6866-10G APOSPC6866-25G APOSPC6866-5G
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide 97%
2,3,3,3-Tetrafluoropropionamide
Formula: C₃H₃F₄NO
MW: 145,056 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069119
Núm. CAS: 1647-57-0