2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one
PC6884-1G PC6884-250MG
APOSPC6884-1GEA 1050 EUR
APOSPC6884-1G APOSPC6884-250MG
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₂O
MW: 249.052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14581695
Núm. CAS: 1221684-44-1
UN: 1759
ADR: 8 III