1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC6899-25G PC6899-5G
APOSPC6899-25GEA 503 EUR
APOSPC6899-25G APOSPC6899-5G
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Formula: C₁₃H₁₂F₁₆O₃
Pto. Ebullición: 178 °C (0,8 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00337849
Núm. CAS: 929080-18-2