1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6901-1G PC6901-250MG
APOSPC6901-1GEA 720 EUR
APOSPC6901-1G APOSPC6901-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulphonic acid
Formula: C₆H₅F₉O₃S
MW: 328,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581696
Núm. CAS: 757124-72-4
UN: 3261
ADR: 8,II