3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 141 EUR
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂Br₂F₂O
Pto. de fusión: 67…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845983
Núm. CAS: 1160573-51-2