4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6918-1G PC6918-25G PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA 0 EUR
APOSPC6918-1G APOSPC6918-25G APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12761591
Núm. CAS: 1187983-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III