5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6919-1G PC6919-5G PC6919-10G
APOSPC6919-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6919-1G APOSPC6919-5G APOSPC6919-10G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99+%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185875
Núm. CAS: 1210906-15-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III