4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6925-1G PC6925-5G
APOSPC6925-1GEA 0 EUR
APOSPC6925-1G APOSPC6925-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Pto. de fusión: 211…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847453
Núm. CAS: 64695-92-7