4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6932L-1G PC6932L-5G PC6932L-25G
APOSPC6932L-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6932L-1G APOSPC6932L-5G APOSPC6932L-25G
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid 95%
4,5,5,5-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid
Formula: C₆H₃F₇O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998187
Núm. CAS: 243139-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III