1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6944-1G PC6944-25G PC6944-5G
APOSPC6944-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6944-1G APOSPC6944-25G APOSPC6944-5G
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
1H,1H-Heptadecafluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxanonan-1-ol)
Formula: C₉H₃F₁₇O₃
Pto. Ebullición: 155…156 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00339457
Núm. CAS: 14548-74-4