2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC6951-1G PC6951-5G PC6951-25G
APOSPC6951-1GEA 31.9 EUR
APOSPC6951-1G APOSPC6951-5G APOSPC6951-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
MW: 210,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236254
Núm. CAS: 134099-20-0