2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6952-5G PC6952-1G PC6952-25G
APOSPC6952-5GEA 438 EUR
APOSPC6952-5G APOSPC6952-1G APOSPC6952-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 96+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₄BF₅O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14892600
Núm. CAS: 2096332-61-3