4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 145 EUR
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₄F₄N₂O₂
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09907681
Núm. CAS: 428871-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III