3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluorohydrocinnamic acid, 3-(2,5-Difluorophenyl)propionic acid
PC6962-25G PC6962-5G PC6962-1G
APOSPC6962-25GEA 267 EUR
APOSPC6962-25G APOSPC6962-5G APOSPC6962-1G
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,5-Difluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116053
Núm. CAS: 130408-15-0