6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3-fluoropicolinaldehyde, 6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-3-fluoro-2-formylpyridine
PC6979-1G PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA 84.1 EUR
APOSPC6979-1G APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
MW: 203,997 g/mol
Pto. de fusión: 114…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781224
Núm. CAS: 885267-36-7