5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC6981-5G PC6981-25G
APOSPC6981-5GEA 132 EUR
APOSPC6981-5G APOSPC6981-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BBrFO₂
MW: 300,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260441
Núm. CAS: 942069-51-4