2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Trifluoromethyl)picolinylamine hydrochloride, [5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine hydrochloride, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
PC6992-1G
PC6992-250MG
APOSPC6992-1GEA
458
EUR
APOSPC6992-1G
APOSPC6992-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula:
C₇H₇F₃N₂·ClH MW: 212,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05863878 Núm. CAS: 871826-12-9 |