Allyl chlorodifluoroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC7003-25G PC7003-5G
APOSPC7003-25GEA 321 EUR
APOSPC7003-25G APOSPC7003-5G
Allyl chlorodifluoroacetate
Allyl chlorodifluoroacetate
Formula: C₅H₅ClF₂O₂
MW: 170.542 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033650
Núm. CAS: 118337-48-7