2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde hydrate, 2-Chloro-3-fluoro-4-formylpyridine hydrate
PC7014-5G PC7014-100G PC7014-25G
APOSPC7014-5GEA 118 EUR
APOSPC7014-5G APOSPC7014-100G APOSPC7014-25G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate 98%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde hydrate
Formula: C₆H₃ClFNO·H₂O
MW: 177,561 g/mol
Densidad: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657826
Núm. CAS: 1196156-07-6