3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7022-1G PC7022-5G
APOSPC7022-1GEA 285 EUR
APOSPC7022-1G APOSPC7022-5G
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde 98%
3,5-Difluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃F₂NO
Pto. de fusión: 51…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368235
Núm. CAS: 870234-98-3