3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7043-1G PC7043-5G
APOSPC7043-1GEA 102 EUR
APOSPC7043-1G APOSPC7043-5G
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781238
Núm. CAS: 259209-24-0