1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-Chloro-α,α,2-trifluorotoluene
PC7047-1G PC7047-5G
APOSPC7047-1GEA 313 EUR
APOSPC7047-1G APOSPC7047-5G
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
1-(Chlorodifluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₄ClF₃
MW: 180,555 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14892602
Núm. CAS: 17054-13-6