3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC7051-1G PC7051-5G PC7051-25G
APOSPC7051-1GEA 114 EUR
APOSPC7051-1G APOSPC7051-5G APOSPC7051-25G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₁FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781240
Núm. CAS: 693235-16-4