2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 313 EUR
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Formula: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689554
Núm. CAS: 883898-98-4