1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7067-1G PC7067-5G PC7067-250MG
APOSPC7067-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7067-1G APOSPC7067-5G APOSPC7067-250MG
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester
Formula: C₉H₁₄BF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669623
Núm. CAS: 1011460-68-6