2-Bromo-4-fluorostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 132 EUR
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Formula: C₈H₆BrF
MW: 201.036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14892603
Núm. CAS: 1221684-51-0