4-Bromo-2-fluorostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-1-vinylbenzene, 4-Bromo-1-ethenyl-2-fluorobenzene
PC7069-1G PC7069-5G
APOSPC7069-1GEA 244 EUR
APOSPC7069-1G APOSPC7069-5G
4-Bromo-2-fluorostyrene
4-Bromo-2-fluorostyrene
Formula: C₈H₆BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09907860
Núm. CAS: 627463-17-6