Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate
PC7100-1G PC7100-250MG
APOSPC7100-1GEA 201 EUR
APOSPC7100-1G APOSPC7100-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formula: C₁₇H₁₂F₅NO₃
MW: 373,274 g/mol
Pto. de fusión: 86,5…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025824
Núm. CAS: 906352-59-8