4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7105-1G PC7105-5G
APOSPC7105-1GEA 147 EUR
APOSPC7105-1G APOSPC7105-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile
Formula: C₁₃H₇F₃N₂
Pto. de fusión: 122,5…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064969
Núm. CAS: 892501-99-4