2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7112-1G PC7112-5G PC7112-25G
APOSPC7112-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7112-1G APOSPC7112-5G APOSPC7112-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₆BrF₃N₂·ClH
MW: 291.496 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094412
Núm. CAS: 529512-78-5