Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% en solución acuosa
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7130-100G PC7130-10G PC7130-50G
APOSPC7130-100GEA 236 EUR
APOSPC7130-100G APOSPC7130-10G APOSPC7130-50G
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% en solución acuosa
Trifluoroacetaldehyde monohydrate
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @ 150-180C - distill off & react at once.
Formula: C₂HF₃O·H₂O
Pto. Ebullición: 104…105 °C
Pto. de fusión: 68…70 °C
Densidad: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167359
Núm. CAS: 33953-86-5
UN: 1989
ADR: 3,II