3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7142-1G PC7142-5G
APOSPC7142-1GEA 105 EUR
APOSPC7142-1G APOSPC7142-5G
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride
Formula: C₇H₄BrCl₂F
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258971
Núm. CAS: 1000339-58-1
UN: 3265
ADR: 8,III