4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC7148-1G PC7148-250MG
APOSPC7148-1GEA 201 EUR
APOSPC7148-1G APOSPC7148-250MG
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100260
Núm. CAS: 140908-88-9