(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7154-1G PC7154-5G
APOSPC7154-1GEA 139 EUR
APOSPC7154-1G APOSPC7154-5G
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formula: C₄H₃BrF₄
MW: 206,964 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460476
Núm. CAS: 933600-89-6