2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC7158-1G PC7158-5G
APOSPC7158-1GEA 199 EUR
APOSPC7158-1G APOSPC7158-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2-(4-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formula: C₁₀H₆ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460500
Núm. CAS: 33469-15-7