1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 272 EUR
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₃BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749655
Núm. CAS: 283173-83-1
UN: 2735
ADR: 8,III