Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7165-1G PC7165-250MG
APOSPC7165-1GEA 630 EUR
APOSPC7165-1G APOSPC7165-250MG
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
Formula: C₅₄H₁₈F₉₆N₃O₆P₃
MW: 2721,505 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784334
Núm. CAS: 186043-67-4