2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine
PC7173-1G
PC7173-250MG
PC7173-5G
APOSPC7173-1GEA
232
EUR
APOSPC7173-1G
APOSPC7173-250MG
APOSPC7173-5G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₇H₇F₃N₂ MW: 176,139 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07375385 Núm. CAS: 886371-24-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...