2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7174-1G PC7174-25G PC7174-5G
APOSPC7174-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7174-1G APOSPC7174-25G APOSPC7174-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698796
Núm. CAS: 85462-59-5