4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC7187-1G PC7187-500MG
APOSPC7187-1GEA 364 EUR
APOSPC7187-1G APOSPC7187-500MG
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272471
Núm. CAS: 49612-01-3