8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Fluoro-4-hydroxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 8-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol, 8-fluoro-2-methyl-4-quinolinol
PC7189-1G PC7189-500MG PC7189-5G
APOSPC7189-1GEA 56.7 EUR
APOSPC7189-1G APOSPC7189-500MG APOSPC7189-5G
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈FNO
MW: 177,175 g/mol
Pto. de fusión: 230…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272371
Núm. CAS: 5288-22-2