4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7196-1G PC7196-5G
APOSPC7196-1GEA 297 EUR
APOSPC7196-1G APOSPC7196-5G
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₆F₆N₂
Pto. de fusión: 157…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669716
Núm. CAS: 917561-99-0