4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine
PC7197-1G PC7197-500MG PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA 498 EUR
APOSPC7197-1G APOSPC7197-500MG APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉FN₂
MW: 176.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254679
Núm. CAS: 288151-49-5