1-Fluoropropan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-2-hydroxypropane
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 183 EUR
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₇FO
MW: 78.085 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C
Densidad: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039620
Núm. CAS: 430-50-2
UN: 1987
ADR: 3 III