2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7231-1G PC7231-5G PC7231-10G
APOSPC7231-1GEA 337 EUR
APOSPC7231-1G APOSPC7231-5G APOSPC7231-10G
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02662504
Núm. CAS: 243448-17-1