Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
{[2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]amino}cyclopropane, Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)prop-2-enoate
PC7235-100G
PC7235-25G
PC7235-5G
APOSPC7235-100GEA
418
EUR
APOSPC7235-100G
APOSPC7235-25G
APOSPC7235-5G
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Formula:
C₁₄H₁₂Cl₂FNO₃ MW: 332,154 g/mol Pto. de fusión: 150…154 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683487 Núm. CAS: 105392-26-5 |