1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene
PC7237-5G PC7237-1G
APOSPC7237-5GEA 522 EUR
APOSPC7237-5G APOSPC7237-1G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine
Formula: C₁₃H₁₉FN₂O
MW: 238,301 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094420
Núm. CAS: 91940-44-2