DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7241-100MG PC7241-50MG
APOSPC7241-100MGEA 234 EUR
APOSPC7241-100MG APOSPC7241-50MG
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Formula: C₆H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320781
Núm. CAS: 119305-52-1